Learn More
5,5'-Di-thio-bis-(2-Nitrobenzoesäure), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Reagent for determination of sufhydryl groups.5,5'-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) is widely utilized as a non-fluorescent probe to quantify the number or the concentration of thiol groups in a sample. It acts as a cleavable cross-linking agent. It finds an important application as a sensitive reagent for determining free sulfhydryl content in proteins, peptides, and tissues. It is also employed in high-performance liquid chromatography (HPLC) to determine the alkylthiol content.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagenz zur Bestimmung von Sufhydrylgruppen.5,5′-Dithiobis-(2-Nitrobenzoesäure) wird häufig als nicht fluoreszierende Sonde verwendet, um die Anzahl oder die Konzentration von Thiolgruppen in einer Probe zu quantifizieren. Es dient als Spaltmittel zur Vernetzung. Es findet eine wichtige Anwendung als empfindliches Reagenz zur Bestimmung des freien Sulfhydrylgehalts in Proteinen, Peptiden und Geweben. Es wird auch in der Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) eingesetzt, um den Alkylthiolgehalt zu bestimmen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) |
Schmelzpunkt | ∼240°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1896821 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and ethanol. |
Formelmasse | 396.36 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only