Learn More
5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e]cyclooctene, TRC
Artikelnummer. 30418625
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30418625 50 mg -
30421685 10 mg 10 Milligramm
30418904 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30418625 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29474350MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53397-65-2
Summenformel C16H8
Molekulargewicht (g/mol) 200.23
Synonym 5,6,11,12-Tetradehydrobenzo[a,e][8]annulene, Dibenzocyclooctadiyne, sym-Dibenzo-1,5-cyclooctadiene-3,7-diyne
IUPAC-Name 5,6,11,12-tetradehydrodibenzo[2,1-a:2',1'-f][8]annulene
SMILES c1ccc2C#Cc3ccccc3C#Cc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e]cyclooctene
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H8/c1-2-6-14-11-12-16-8-4-3-7-15(16)10-9-13(14)5-1/h1-8H
Formelmasse 200.0626