Learn More
5,6,7,8-Tetrahydroisoquinolin-1-amine, TRC
Artikelnummer. 30416028
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30416028 100 mg -
30415544 50 mg 50 Milligramm
30418926 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30416028 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT205618100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75704-51-7
Summenformel C9 H12 N2
Molekulargewicht (g/mol) 148.21
IUPAC-Name 5,6,7,8-tetrahydro-2H-isoquinolin-1-imine
SMILES N=C1NC=CC2=C1CCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6,7,8-Tetrahydroisoquinolin-1-amine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H12N2/c10-9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-11-9/h5-6H,1-4H2,(H2,10,11)
Formelmasse 148.1