missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5,6,7,8-Tetrahydroisoquinolin-1-amine, TRC

Artikelnummer. 30418926
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30418926 10 mg -
30416028 100 mg -
30415544 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30418926 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT20561810MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 75704-51-7
Summenformel C9 H12 N2
Molekulargewicht (g/mol) 148.21
IUPAC-Name 5,6,7,8-tetrahydro-2H-isoquinolin-1-imine
SMILES N=C1NC=CC2=C1CCCC2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5,6,7,8-Tetrahydroisoquinolin-1-amine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H12N2/c10-9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-11-9/h5-6H,1-4H2,(H2,10,11)
Formelmasse 148.1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.