Learn More
5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidin, Hydrochloridsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine, Hydrochloride Salt |
| CAS | 53608-89-2 |
| Summenformel | C4 H6 N4 O2 . H Cl |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 5,6-Diaminouracil Hydrochloride, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5,6-diamino-, hydrochloride (1:1), 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5,6-diamino-, monohydrochloride (9CI), 4,5-Diamino-2,6-dihydroxypyrimidine hydrochloride, 5,6-Diaminouracil hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H6N4O2.ClH/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9;/h5H2,(H4,6,7,8,9,10);1H |
| SMILES | Cl.NC1=C(N)C(=O)NC(=O)N1 |
| IUPAC-Name | 5,6-Diamino-1H-pyrimidin-2,4-dion;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 178.577 |
| Formelmasse | 178.0258 |