Learn More
5,6-Dichlorbenzimidazolribosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042989
105.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
53-85-0
C12H12Cl2N2O4
319.138
MFCD00036785
XHSQDZXAVJRBMX-DDHJBXDOSA-N
5,6-dichloro-1-beta-d-ribofuranosylbenzimidazole, dichlororibofuranosylbenzimidazole, drb, 5,6-dichlorobenzimidazole riboside, 5,6-dichlorobenzimidazole 1-beta-d-ribofuranoside, 5,6-dichloro-1-.beta.-d-ribofuranosylbenzimidazole, benzimidazole, 5,6-dichloro-1-beta-d-ribofuranosyl, 5,6-dichloro-1-beta-d-ribofuranosyl-1h-benzimidazole, 2r,3r,4s,5r-2-5,6-dichloro-1,3-benzodiazol-1-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, 2r,3r,4s,5r-2-5,6-dichloro-1h-1,3-benzodiazol-1-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol
5894
(2R,3R,4S,5R)-2-(5,6-Dichlorbenzimidazol-1-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
C1=C2C(=CC(=C1Cl)Cl)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
53-85-0
C12H12Cl2N2O4
319.138
MFCD00036785
XHSQDZXAVJRBMX-DDHJBXDOSA-N
5,6-dichloro-1-beta-d-ribofuranosylbenzimidazole, dichlororibofuranosylbenzimidazole, drb, 5,6-dichlorobenzimidazole riboside, 5,6-dichlorobenzimidazole 1-beta-d-ribofuranoside, 5,6-dichloro-1-.beta.-d-ribofuranosylbenzimidazole, benzimidazole, 5,6-dichloro-1-beta-d-ribofuranosyl, 5,6-dichloro-1-beta-d-ribofuranosyl-1h-benzimidazole, 2r,3r,4s,5r-2-5,6-dichloro-1,3-benzodiazol-1-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, 2r,3r,4s,5r-2-5,6-dichloro-1h-1,3-benzodiazol-1-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol
5894
(2R,3R,4S,5R)-2-(5,6-Dichlorbenzimidazol-1-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
C1=C2C(=CC(=C1Cl)Cl)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)O)O
Inhibits casein kinase II and blocks RNA synthesis. An adenosine analog.5,6-Dichlorobenzimidazole riboside is used as an inhibitor of RNA Polymerase II. It is nucleoside analogue and used in research to study the mechanisms of cellular regulation. Further, it inhibits some protein kinases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hemmt die Caseinkinase II und blockiert die RNA-Synthese. Das Adenosinanalog .5,6-Dichlorbenzimidazol-Ribosid wird als Inhibitor der RNA-Polymerase II eingesetzt Ist nukleosidanalogisch und wird in der Forschung zur Untersuchung der Mechanismen der zellulären Regulierung verwendet. Hemmt darüber hinaus einige Proteinkinasen.
Löslichkeit
Löslich in DMSO bis 75 mM. Löslich in Dimethylsulfoxid, heißem Ethanol, Dimethylformamid, (1:2) Dimethylformamid: Phosphatpuffer-Kochsalzlösung, Wasser, Methanol und Pyridin. Schwer löslich in wässrigen Puffern.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5,6-Dichlorobenzimidazole riboside
Farbe Weiß
Menge 50 mg
Beilstein 39123
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO to 75mMSoluble in dimethyl sulfoxide,hot ethanol,dimethyl formamide,(1:2) dimethyl formamide:Phosphate buffer saline,water,methanol and pyridine; Slightly soluble in aqueous buffers.
Formelmasse 319.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver