Learn More
5,6-Dichloronicotinic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10270553 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10270553 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10270553 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 378790050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5, 6-Dichloronicotinic acid
CAS 41667-95-2
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glass bottle
Summenformel C6H3Cl2NO2
MDL-Nummer MFCD00075181
Menge 5g
Synonym 5,6-dichloronicotinic acid, 5,6-dichloro nicotinic acid, 5,6-dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 5,6-dichloronicotinicacid, 2,3-dichloro-5-carboxypyridine, 3-pyridinecarboxylic acid, 5,6-dichloro, 5,6-dichloro-nicotinic acid, pubchem12968, acmc-209jl4, 5,6 dichloronicotinic acid
InChI-Schlüssel RNRLTTNKVLFZJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)Cl)C(=O)O
IUPAC-Name 5,6-dichloropyridine-3-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol) 191.995
PubChem CID 247987
Formelmasse 192
Reinheit (%) ≥97.5%