Learn More
5,6-Dichlornicotinsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5,6-Dichloronicotinic acid |
| CAS | 41667-95-2 |
| Summenformel | C6H3Cl2NO2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 5,6-Dichloro-3-pyridinecarboxylic Acid, 2,3-Dichloropyridine-5-carboxylic Acid, 5,6-Dichloronicotinic Acid, 5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic Acid, NSC 63885 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-3(6(10)11)2-9-5(4)8/h1-2H,(H,10,11) |
| SMILES | NC1=CC=CC=C1C(C2=CC=CC=C2Br)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 192 |