Learn More
5,6-Dihydro-5-methyluracil, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381467
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11381467 5 g 5 Gramm
11391467 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381467 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01996.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 696-04-8 | C5H8N2O2 | 128.13 g/mol
5,6-Dihydro-5-methyluracil, is used as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5,6-Dihydro-5-methyluracil, wird als pharmazeutischer Wirkstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 696-04-8
Summenformel C5H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.13
MDL-Nummer MFCD00023159
InChI-Schlüssel NBAKTGXDIBVZOO-UHFFFAOYNA-N
Synonym dihydrothymine, 5,6-dihydro-5-methyluracil, 5,6-dihydrothymine, 5-methyl-5,6-dihydrouracil, hydrouracil, 5-methyl, 5-methyl-hydrouracil, 5-methyldihydropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, dihydro-5-methyl, 5,6-dihydro-5-methyl-2,4-dioxypyrimidine, 5,6-dihydro-2,4-dihydroxy-5-methylpyrimidine
PubChem CID 93556
ChEBI CHEBI:27468
IUPAC-Name 5-Methyl-1,3-Diazinan-2,4-Dion
SMILES CC1CNC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Dihydro-5-methyluracil
Schmelzpunkt 263°C to 265°C
Menge 5 g
Beilstein 81983
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 128.13
Reinheit (%) ≥98%