Learn More
5,6-Dihydro Thymine, TRC
Artikelnummer. 30134189
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134189 1 g 1 Gramm
30133126 5 g 5 Gramm
30008575 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134189 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4494401G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 696-04-8
Summenformel C5 H8 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.13
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, dihydro-5-methyl-, Hydrouracil, 5-methyl- (6CI,8CI), Dihydro-5-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5,6-Dihydro-5-methyluracil, 5,6-Dihydrothymine, 5-Methyl-5,6-dihydrouracil, 5-Methyldihydropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Dihydrothymine, NSC 44131
IUPAC-Name 5-methyl-1,3-diazinane-2,4-dione
SMILES CC1CNC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Dihydrothymine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H8N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h3H,2H2,1H3,(H2,6,7,8,9)
Formelmasse 128.0586