Learn More
5,6-Dihydrodihydroxycarbaryl, TRC
Artikelnummer. 30387504
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30387504 10 mg
30369132 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30387504 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44027010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5375-49-5
Summenformel C12 H13 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 235.24
Synonym 1,2,5-Naphthalenetriol, 1,2-dihydro-, 5-(methylcarbamate) (9CI), Carbamic acid, methyl-, 1,2-dihydro-1,2-dihydroxy-5-naphthyl ester (7CI), Carbamic acid, methyl-, 5,6-dihydro-5,6-dihydroxy-1-naphthyl ester (8CI), 5,6-Dihydro-5,6-dihydroxy-1-naphthyl N-methylcarbamate, 5,6-Dihydro-5,6-dihydroxy-1-naphthyl methylcarbamate, 5,6-Dihydro-5,6-dihydroxycarbaryl, 5,6-Dihydro-5,6-dihydroxynaphthol methylcarbamate, 5,6-Dihydrodihydroxycarbaryl
IUPAC-Name (5,6-dihydroxy-5,6-dihydronaphthalen-1-yl) N-methylcarbamate
SMILES CNC(=O)Oc1cccc2C(O)C(O)C=Cc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbaryl-5,6-dihydro-5,6-dihydroxy
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H13NO4/c1-13-12(16)17-10-4-2-3-8-7(10)5-6-9(14)11(8)15/h2-6,9,11,14-15H,1H3,(H,13,16)
Formelmasse 235.0845