Learn More
5,6-Dihydroxyindoline Hydrobromide, TRC
Artikelnummer. 30383309
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30383309 100 mg -
30369405 50 mg 50 Milligramm
30374353 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30383309 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD679233100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138937-28-7
Summenformel C8H9NO2 . HBr
Molekulargewicht (g/mol) 232.07
Synonym 1H-Indole-5,6-diol, 2,3-dihydro-, hydrobromide (1:1) (ACI), 1H-Indole-5,6-diol, 2,3-dihydro-, hydrobromide (9CI), 5,6-Dihydroxyindoline hydrobromide, 5,6-Dihydroxy-2,3-dihydro-1H-indolium bromide, 2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol hydrobromide
SMILES Br.Oc1cc2CCNc2cc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Dihydroxyindoline Hydrobromide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2.BrH/c10-7-3-5-1-2-9-6(5)4-8(7)11;/h3-4,9-11H,1-2H2;1H
Formelmasse 230.9895