Learn More
5,6-Dimethyl-1H-Benzotriazol-Hydrat, 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 116050250
Weitere Details : CAS : 4184-79-6 Netto-Gewicht : 0.02500kg
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
4184-79-6 | |
147.18 | |
VVWPOQUENPOMAK-UHFFFAOYSA-N | |
16219214 | |
CC1=CC2=NNN=C2C=C1C.O |
C8H9N3·xH2O | |
MFCD00149344 | |
5,6-dimethyl-1h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1,2,3-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-1,2,3-benzotriazole hydrate, acmc-1aqbb, 1h-benzotriazole,5,6-dimethyl, 5,6-dimethylbenzotriazole, oxamethane, 5,6-dimethyl-2h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzotriazole monohydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole hydrate | |
5,6-Dimethyl-2H-benzotriazol;hydrat |
Spezifikation
5, 6-Dimethyl-1H-benzotriazole hydrate | |
Glasflasche | |
Gelb bis Braun | |
25g | |
4184-79-6 | |
100.0 | |
C8H9N3·xH2O | |
5,6-dimethyl-1h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1,2,3-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-1,2,3-benzotriazole hydrate, acmc-1aqbb, 1h-benzotriazole,5,6-dimethyl, 5,6-dimethylbenzotriazole, oxamethane, 5,6-dimethyl-2h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzotriazole monohydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole hydrate | |
CC1=CC2=NNN=C2C=C1C.O | |
147.18 | |
147.18 | |
99% |
Authentic | |
11% max. (K.F.) | |
153.0°C to 156.0°C | |
99% | |
98.5 | |
99% | |
MFCD00149344 | |
VVWPOQUENPOMAK-UHFFFAOYSA-N | |
5,6-Dimethyl-2H-benzotriazol;hydrat | |
16219214 | |
Kristallpulver |