Learn More
5,6-Dimethyl-2-Benzimidazolinon, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438406
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11438406 1 g 1 Gramm
11448406 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438406 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15421.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2033-30-9 | C9H10N2O | 162.192 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2033-30-9
Summenformel C9H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 162.192
MDL-Nummer MFCD00051725
InChI-Schlüssel ORWJLFLEIZBRBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dimethyl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 5,6-dimethyl-2-benzimidazolinone, 1,3-dihydro-5,6-dimethyl-2h-benzimidazol-2-one, 5,6-dimethylbenzimidazolin-2-one, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-5,6-dimethyl, 2h-benzimidazol-2-one,1,3-dihydro-5,6-dimethyl, 5,6-dimethyl-3-hydrobenzimidazol-2-one, 5,6-dimethyl-1,3-dihydro-1,3-benzodiazol-2-one, 5,6-dimethyl-1,3-dihydro-benzoimidazol-2-one, acmc-1cmtt
PubChem CID 74853
IUPAC-Name 5,6-Dimethyl-1,3-dihydrobenzimidazol-2-on
SMILES CC1=CC2=C(C=C1C)NC(=O)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Dimethyl-2-benzimidazolinone
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Beilstein 139589
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 98%