Learn More
5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane, TRC
Artikelnummer. 30479824
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30479824 500 mg 500 Milligramm
30472280 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30479824 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM303990500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132741-81-2
Summenformel C10 H11 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 177.2
Synonym MDAI, 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane
IUPAC-Name 6,7-dihydro-5H-cyclopenta[f][1,3]benzodioxol-6-amine
SMILES NC1Cc2cc3OCOc3cc2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO2/c11-8-1-6-3-9-10(13-5-12-9)4-7(6)2-8/h3-4,8H,1-2,5,11H2
Formelmasse 177.079