Learn More
5,7,12,14-Pentacenettron, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026957
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
23912-79-0
C22H10O4
338.318
MFCD00075209
YZOGOBWHTVNKGA-UHFFFAOYSA-N
5,7,12,14-pentacenetetrone, 2.3-phthalylanthrachinon, pentacene-5,7,12,14-tetraone, 5,7,12,14-tetraoxo-5,7,12,14-tetrahydropentacene, 5,7,12,14-tetrahydropentacene-5,7,12,14-tetrone
4733
Pentacene-5,7,12,14-Tetron
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC4=C(C=C3C2=O)C(=O)C5=CC=CC=C5C4=O
23912-79-0
C22H10O4
338.318
MFCD00075209
YZOGOBWHTVNKGA-UHFFFAOYSA-N
5,7,12,14-pentacenetetrone, 2.3-phthalylanthrachinon, pentacene-5,7,12,14-tetraone, 5,7,12,14-tetraoxo-5,7,12,14-tetrahydropentacene, 5,7,12,14-tetrahydropentacene-5,7,12,14-tetrone
4733
Pentacene-5,7,12,14-Tetron
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC4=C(C=C3C2=O)C(=O)C5=CC=CC=C5C4=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5,7,12,14-Pentacenetetrone
Menge 1 g
Formelmasse 338.32
Reinheit (%) ≥95%