Learn More
Alfa Aesar™ 5,7-Dichloro-8-Hydroxychinolin, 99 %
Artikelnummer. 11450268
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450268 25 g 25 Gramm
11460268 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450268 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. B23809.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 773-76-2
Summenformel C9H5Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 214.045
MDL-Nummer MFCD00006786
InChI-Schlüssel WDFKMLRRRCGAKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroxine, 5,7-dichloro-8-hydroxyquinoline, chlorquinol, capitrol, dichloroxin, quixalin, chloroxyquinoline, dichloroquinolinol, dikhloroskin, 5,7-dichloro-8-quinolinol
PubChem CID 2722
ChEBI CHEBI:59477
IUPAC-Name 5,7-Dichlorchinolin-8-ol
SMILES C1=CC2=C(C(=C(C=C2Cl)Cl)O)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline
Schmelzpunkt 180°C to 182°C
Menge 25 g
Beilstein 153606
Merck Index 14,2175
Formelmasse 214.05
Reinheit (%) 99%