Learn More
5,7-Dichlorkynurensäure Natriumsalz, Thermo Scientific™
Catalog Number 15404159
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
1184986-70-6
C10H4Cl2NNaO3
280.036
MFCD00674925
VPRPMJHKWHCUFW-UHFFFAOYSA-M
5,7-dichlorokynurenic acid sodium salt, sodium 5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate, potassium 5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate, 5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid sodium salt
44134672
Natrium;5,7-Dichlor-4-Oxo-1H-Chinolin-2-Carboxylat
C1=C(C=C2C(=C1Cl)C(=O)C=C(N2)C(=O)[O-])Cl.[Na+]
1184986-70-6
C10H4Cl2NNaO3
280.036
MFCD00674925
VPRPMJHKWHCUFW-UHFFFAOYSA-M
5,7-dichlorokynurenic acid sodium salt, sodium 5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate, potassium 5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate, 5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid sodium salt
44134672
Natrium;5,7-Dichlor-4-Oxo-1H-Chinolin-2-Carboxylat
C1=C(C=C2C(=C1Cl)C(=O)C=C(N2)C(=O)[O-])Cl.[Na+]
Potenter NMDA-Rezeptor-Antagonist an der Glycin-Stelle
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
5,7-Dichlorkynurenisches Natriumsalz ist ein potenter NMDA-Rezeptor-Glycin-Antagonist. Es wirkt als chemisches und organisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in DMSO. Unlöslich in Wasser
Hinweise
Kann bei 4 °C gelagert werden. Für eine langfristige Lagerung aliquotieren und bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. Um eine maximale Rückgewinnung des Produkts zu gewährleisten, zentrifugieren Sie die Originalfläschchen, bevor Sie die Kappe entfernen. Weitere Verdünnungen können in Assay-Puffer hergestellt werden. Vor Licht schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt
Farbe Gelb
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO; Insoluble in water
Formelmasse 280.04
Physikalische Form Fest