Learn More
5,7-Dichlorochinolin-8-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 17924386
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17924386 25 mg 25 Milligramm
17940726 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17924386 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0312.020025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5,7-Dichlorochinolin-8-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,7-Dichloroquinolin-8-ol
CAS 773-76-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5,7-Dichloroquinolin-8-ol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H5 Cl2 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 5,7-Dichloroquinolin-8-ol, Clioquinol Imp. B (EP), Clioquinol Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C9H5Cl2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
SMILES Oc1c(Cl)cc(Cl)c2cccnc12
IUPAC-Name 5,7-Dichlorchinolin-8-ol
Molekulargewicht (g/mol) 214.05
Menge 25 mg
Formelmasse 212.9748 g/mol