missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5,8-Dioxo Psoralen, TRC

Artikelnummer. 30373639
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30373639 25 mg
30373629 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30373639 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48685025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 483-36-3
Summenformel C11H4O5
Molekulargewicht (g/mol) 216.15
Synonym 4H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-4,7,9-trione, 4,7-Dihydro-6-hydroxy-4,7-dioxo-5-benzofuranacrylic Acid delta-Lactone, Bergaptenquinone, NSC 401268, Psoralen Quinone
SMILES O=C1OC2=C(C=C1)C(=O)c3ccoc3C2=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5,8-Dioxo Psoralen
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H4O5/c12-7-2-1-5-8(13)6-3-4-15-10(6)9(14)11(5)16-7/h1-4H
Formelmasse 216.0059
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.