Learn More
5-Acetamidonaphthalin-1-sulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30309342
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30309342 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309342 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1584601G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Acetamidonaphthalene-1-sulfonamide
CAS 32327-48-3
Summenformel C12 H12 N2 O3 S
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H12N2O3S/c1-8(15)14-11-6-2-5-10-9(11)4-3-7-12(10)18(13,16)17/h2-7H,1H3,(H,14,15)(H2,13,16,17)
SMILES CC(=O)Nc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name N-(5-Sulfamoylnaphthalin-1-yl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 264.3
Formelmasse 264.0569