Learn More
5-Acetamidonaphthalin-1-sulfonamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Acetamidonaphthalene-1-sulfonamide |
| CAS | 32327-48-3 |
| Summenformel | C12 H12 N2 O3 S |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H12N2O3S/c1-8(15)14-11-6-2-5-10-9(11)4-3-7-12(10)18(13,16)17/h2-7H,1H3,(H,14,15)(H2,13,16,17) |
| SMILES | CC(=O)Nc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-Name | N-(5-Sulfamoylnaphthalin-1-yl)acetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 264.3 |
| Formelmasse | 264.0569 |