Learn More
5-Acetoxy-3-chlor-2-pentanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Acetoxy-3-chloro-2-pentanone |
| CAS | 13051-49-5 |
| Summenformel | C7 H11 Cl O3 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 3-Chloro-5-acetoxy-2-pentanone, 3-Chloro-4-oxopentyl Acetate, 3-Chloro-3-acetopropyl Acetate, 3-Chloro-5-hydroxy-2-pentanone Acetate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H11ClO3/c1-5(9)7(8)3-4-11-6(2)10/h7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)OCCC(Cl)C(=O)C |
| IUPAC-Name | (3-Chlor-4-oxopentyl)acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 178.61 |
| Formelmasse | 178.0397 |