missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Acetyl-2-Fluorbenzolboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7040099
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
765916-70-9
C14H18BFO3
264.103
MFCD16996292
ISGMOPAWLVDJJT-UHFFFAOYSA-N
1-4-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethanone, 5-acetyl-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 5-acetyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl, 1-4-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl ethanone, 1-4-fluoro-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethanone
22273592
1-[4-Fluor-3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]ethanon
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)C(=O)C)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
765916-70-9
C14H18BFO3
264.103
MFCD16996292
ISGMOPAWLVDJJT-UHFFFAOYSA-N
1-4-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethanone, 5-acetyl-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 5-acetyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl, 1-4-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl ethanone, 1-4-fluoro-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethanone
22273592
1-[4-Fluor-3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]ethanon
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)C(=O)C)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Acetyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 53°C to 55°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 264.1
Reinheit (%) 96%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'