Learn More
5-Acetyl-2-Thiophenboronsäure, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10745252 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10745252 5 g Glasflasche 5 Gramm
10755252 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10745252 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 387510050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 206551-43-1
MDL-Nummer MFCD01075681
InChI-Schlüssel DCNMATSPQKWETQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetylthiophene-2-boronic acid, 5-acetyl-2-thiopheneboronic acid, 5-acetyl-2-thienylboronic acid, 5-acetylthiophen-2-yl boronic acid, 5-acetyl-2-thienyl boronic acid, 5-acetylthiophen-2-boronic acid, boronic acid, 5-acetyl-2-thienyl, 2-acetylthien-5-yl boronic acid, 5-acetylthien-2-yl boronic acid, 1-5-dihydroxyboranyl thiophen-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 4143377
IUPAC-Name 5-Acetylthiophen-2-Borsäure
SMILES B(C1=CC=C(S1)C(=O)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Acetyl-2-thiopheneboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 148.0°C to 150.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H7BO3S
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: ca 2.5%
Molekulargewicht (g/mol) 170
Formelmasse 170
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Acetyl-2-thiopheneboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.