Learn More
5-Acetyl-2-Thiophenecarbaldehyd, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge MO01240DE
Weitere Details : CAS : 4565-29-1 Netto-Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 5g |
---|
Chemische Identifikatoren
4565-29-1 | |
154.183 | |
5-acetyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-acetyl-5-formylthiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-acetyl | |
5-Acetylthiophen-2-carbaldehyd |
C7H6O2S | |
ISGDPVVLVWQENT-UHFFFAOYSA-N | |
2794713 | |
CC(=O)C1=CC=C(S1)C=O |
Spezifikation
5-Acetyl-2-thiophenecarbaldehyde | |
5g | |
97% | |
5-acetyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-acetyl-5-formylthiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-acetyl | |
CC(=O)C1=CC=C(S1)C=O | |
154.183 | |
154.19 |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
4565-29-1 | |
C7H6O2S | |
ISGDPVVLVWQENT-UHFFFAOYSA-N | |
5-Acetylthiophen-2-carbaldehyd | |
2794713 | |
97% |