Learn More
5-Acetylsalicylsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489133
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489133 25 g 25 Gramm
11479133 5 g 5 Gramm
11499133 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489133 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11663.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13110-96-8 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13110-96-8
Summenformel C9H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.159
MDL-Nummer MFCD00013978
InChI-Schlüssel NZRDKNBIPVLNHA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83151
IUPAC-Name 5-Acetyl-2-Hydroxybenzoesäure
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Acetylsalicylic acid
Schmelzpunkt 214°C to 216°C
Flammpunkt 250°C (482°F)
Menge 25 g
Beilstein 2096968
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 5-acetylsalicylic acid, 3-acetyl-6-hydroxybenzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy, 5-acetyl salicylic acid, acmc-1boxk, 5-acetylsalicylicacid, 5-acetyl-2-hydroxybenzoic acid, benzoic acid,5-acetyl-2-hydroxy
Formelmasse 180.15
Reinheit (%) ≥98%