Learn More
5-Acetylthiophen-2-boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328216
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11328216 1 g 1 Gramm
11338216 5 g 5 Gramm
11348216 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328216 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15221.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 206551-43-1 | C6H7BO3S | 169.989 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 206551-43-1
Summenformel C6H7BO3S
Molekulargewicht (g/mol) 169.989
MDL-Nummer MFCD01075681
InChI-Schlüssel DCNMATSPQKWETQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetylthiophene-2-boronic acid, 5-acetyl-2-thiopheneboronic acid, 5-acetyl-2-thienylboronic acid, 5-acetylthiophen-2-yl boronic acid, 5-acetyl-2-thienyl boronic acid, 5-acetylthiophen-2-boronic acid, boronic acid, 5-acetyl-2-thienyl, 2-acetylthien-5-yl boronic acid, 5-acetylthien-2-yl boronic acid, 1-5-dihydroxyboranyl thiophen-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 4143377
IUPAC-Name 5-Acetylthiophen-2-Borsäure
SMILES B(C1=CC=C(S1)C(=O)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Acetylthiophene-2-boronic acid
Schmelzpunkt 142°C to 148°C
Menge 1 g
Beilstein 8681302
Formelmasse 170
Reinheit (%) 98%