Learn More
5-Acetylthiophen-2-boronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Acetylthiophene-2-boronic Acid |
| CAS | 206551-43-1 |
| Summenformel | C6H7BO3S |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H7BO3S/c1-4(8)5-2-3-6(11-5)7(9)10/h2-3,9-10H,1H3 |
| SMILES | O=C(C=1SC(=CC1)B(O)O)C |
| IUPAC-Name | (5-Acetylthiophen-2-yl)boronsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 170 |
| Formelmasse | 170.02 |