Learn More
Alfa Aesar™ 5-Acetylvaleriansäure, 96 %
Marke: Alfa Aesar™ A14810.06
Weitere Details : CAS : 3128-07-2 Netto-Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Menge | 5g |
---|
Beschreibung
Anwendungen5-Acetylvalersäure wird als Reagenz zur Synthese neuer Penicilline verwendet, die Keto-Säuren als Seitenketten enthalten. Wird auch zur Untersuchung der verschiedenen Stoffwechselwege von 4-Hydroxypentanoat und Levulinat verwendet. Wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln fernhalten.
Chemische Identifikatoren
3128-07-2 | |
144.17 | |
IZOQMUVIDMLRDC-UHFFFAOYSA-N | |
98810 | |
CC(=O)CCCCC(=O)O |
C7H12O3 | |
MFCD00051479 | |
5-acetylvaleric acid, heptanoic acid, 6-oxo, 5-aceto valeric acid, 6-oxo-heptanoic acid, unii-4u902i8qzo, 5-acetylvalericacid, 6-oxoenanthic acid, 6-ketoheptanoic acid, 5-acetylpentanoic acid, # | |
6-Oxoheptansäure |
Spezifikation
5-Acetylvaleric acid | |
Hygroscopic | |
34°C to 36°C | |
3128-07-2 | |
MFCD00051479 | |
1362931 | |
Soluble in water | |
CC(=O)CCCCC(=O)O | |
144.17 | |
144.17 |
1.449 | |
138°C to 140°C (1.5mmHg) | |
5g | |
C7H12O3 | |
UN3261 | |
5-acetylvaleric acid, heptanoic acid, 6-oxo, 5-aceto valeric acid, 6-oxo-heptanoic acid, unii-4u902i8qzo, 5-acetylvalericacid, 6-oxoenanthic acid, 6-ketoheptanoic acid, 5-acetylpentanoic acid, # | |
IZOQMUVIDMLRDC-UHFFFAOYSA-N | |
6-Oxoheptansäure | |
98810 | |
96% |