Learn More
5-Amino-1-(4-chlorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15409145
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15409145 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15409145 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51085.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-1-(4-chlorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
CAS 40401-39-6
Menge 1 g
Summenformel C10H10ClN3
MDL-Nummer MFCD03478180
Synonym 1-4-chlorophenyl-3-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-3-methyl-1-4-chlorophenyl pyrazole, 1-4-chlorophenyl-3-methyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 1-4-chlorophenyl-3-methyl, 2-4-chlorophenyl-5-methylpyrazol-3-amine, 5-amino-1-4-chlorophenyl-3-methyl-1h-pyrazole, acmc-20apb0, 1-4-chlorophenyl-3-methyl-1h-pyrazol-, 1-4-chlorophenyl-3-methylpyrazole-5-ylamine, 2-4-chlorophenyl-5-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine
InChI-Schlüssel CLORQKXFDBKDCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN(C(=C1)N)C2=CC=C(C=C2)Cl
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenyl)-5-methylpyrazol-3-amin
Molekulargewicht (g/mol) 207.661
PubChem CID 170301
Formelmasse 207.66
Reinheit (%) 97%