Learn More
5-Amin-1-Methyl-1H-Indazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10309747 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10309747 1 g Glasflasche 1 Gramm
10760540 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10309747 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 429520010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 50593-24-3
Summenformel C8H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 147.18
MDL-Nummer MFCD03305455
InChI-Schlüssel PYOFNPHTKBSXOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indazol-5-amine, 5-amino-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-1h-indazol-5-ylamine, 1h-indazol-5-amine, 1-methyl, 5-amino-1-methylindazole, 1-methyl-1h-indazole-5-amine, pubchem20587, 1-methyl-5-aminoindazol, 1-methyl-5-indazolamine, 1-methyl-5-aminoindazole
PubChem CID 2768032
IUPAC-Name 1-Methylindazol-5-Amin
SMILES CN1C2=C(C=C(C=C2)N)C=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-1-methyl-1H-indazole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 152.0°C to 154.0°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-1-methyl-1H-indazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke