Learn More
5-Amino-1-phenylpyrazol-4-carboxamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carboxamide |
| CAS | 50427-77-5 |
| Summenformel | C10 H10 N4 O |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H10N4O/c11-9-8(10(12)15)6-13-14(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,11H2,(H2,12,15) |
| SMILES | NC(=O)c1cnn(c1N)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 5-Amino-1-phenylpyrazol-4-carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 202.21 |
| Formelmasse | 202.0855 |