Learn More
5-Amino-1-(tert-butyl)-3-(4-chlorphenyl)-1H-pyrazol-4-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Amino-1-(tert-butyl)-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile |
CAS | 180903-14-4 |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Summenformel | C14H15ClN4 |
MDL-Nummer | MFCD01935935 |
Synonym | 5-amino-1-tert-butyl-3-4-chlorophenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-tert-butyl-3-4-chlorophenyl pyrazole-4-carbonitrile, 1h-pyrazole-4-carbonitrile,5-amino-3-4-chlorophenyl-1-1,1-dimethylethyl, aminobutylchlorophenylpyrazolecarbonitrile, 1-tert-butyl-3-4-chlorophenyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carbonitrile |
InChI-Schlüssel | HKCFCHLGYDCCSP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(C)(C)N1C(=C(C(=N1)C2=CC=C(C=C2)Cl)C#N)N |
IUPAC-Name | 5-Amino-1-tert-butyl-3-(4-chlorphenyl)pyrazol-4-carbonitril |