Learn More
5-Amino-1H-benzimidazol-2-thiol, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge AC34641DA
Weitere Details : CAS : 2818-66-8 Netto-Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10361463
  • 11.25 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
19-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
2818-66-8
165.214
5-amino-2-mercaptobenzimidazole, 5-amino-2-benzimidazolethiol, 5-amino-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5-amino-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-aminobenzimidazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione, 5-amino-1,3-dihydro, 2-benzimidazolethiol, 5-amino, 5-amino-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-amino benzimidazole, 5-amino-3h-1,3-benzodiazole-2-thiol
5-Amino-1,3-Dihydrobenzimidazol-2-Thion
C7H7N3S
BXDMTLVCACMNJO-UHFFFAOYSA-N
2734002
C1=CC2=C(C=C1N)NC(=S)N2
Spezifikation
5-Amino-1H-benzimidazole-2-thiol
2818-66-8
C7H7N3S
BXDMTLVCACMNJO-UHFFFAOYSA-N
5-Amino-1,3-Dihydrobenzimidazol-2-Thion
2734002
1g
97%
5-amino-2-mercaptobenzimidazole, 5-amino-2-benzimidazolethiol, 5-amino-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5-amino-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-aminobenzimidazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione, 5-amino-1,3-dihydro, 2-benzimidazolethiol, 5-amino, 5-amino-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-amino benzimidazole, 5-amino-3h-1,3-benzodiazole-2-thiol
C1=CC2=C(C=C1N)NC(=S)N2
165.214
165.22
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation