Learn More
Alfa Aesar™ 5-Amino-2-(4 -morpholinyl)pyridin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H50699.06
Weitere Details : CAS : 52023-68-4 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15467887
  • 487.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
16-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
5-Amino-2-(4-morpholinyl)pyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
52023-68-4
179.223
VVTSPTCBHTWXMD-UHFFFAOYSA-N
104059
C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)N
C9H13N3O
MFCD00119562
6-morpholinopyridin-3-amine, 3-amino-6-morpholinopyridine, 6-morpholino-3-pyridinamine, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-amine, 6-morpholino pyridin-3-amine, 6-morpholinopyridine-3-amine, 3-pyridinamine, 6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-yl-3-pyridylamine, 5-amino-2-morpholin-4-ylpyridine, 5-amino-2-4-morpholinyl pyridine
6-Morpholin-4-ylpyridin-3-amin
Spezifikation
5-Amino-2-(4-morpholinyl)pyridine
5g
C9H13N3O
6-morpholinopyridin-3-amine, 3-amino-6-morpholinopyridine, 6-morpholino-3-pyridinamine, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-amine, 6-morpholino pyridin-3-amine, 6-morpholinopyridine-3-amine, 3-pyridinamine, 6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-yl-3-pyridylamine, 5-amino-2-morpholin-4-ylpyridine, 5-amino-2-4-morpholinyl pyridine
C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)N
179.223
179.22
127°C to 130°C
52023-68-4
MFCD00119562
VVTSPTCBHTWXMD-UHFFFAOYSA-N
6-Morpholin-4-ylpyridin-3-amin
104059
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation