Learn More
5-Amino-2-brom-6-methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15402089
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15402089 1 g 1 Gramm
15412089 5 g 5 Gramm
15422089 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15402089 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64756.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126325-47-1
Summenformel C6H7BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 187.04
MDL-Nummer MFCD03095086
InChI-Schlüssel UBTQJSZELCWGCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-bromo-6-picoline, 3-amino-6-bromo-2-methylpyridine, 2-bromo-5-amino-6-methylpyridine, 3-amino-6-bromo-2-picoline, 5-amino-2-bromo-6-methylpyridine, 2-bromo-5-amino-6-picoline, 6-bromo-2-methyl-3-pyridylamine, 6-bromo-2-methyl-pyridin-3-ylamine, 2-methyl-3-amino-6-bromopyridine, pubchem1117
PubChem CID 14418045
IUPAC-Name 6-Brom-2-Methylpyridin-3-Amin
SMILES CC1=C(N)C=CC(Br)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-bromo-6-methylpyridine
Schmelzpunkt 110°C to 111°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 6190039
Formelmasse 187.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest