Learn More
5-Amin-2-brompyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344396
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11344396 5 g 5 Gramm
11334396 1 g 1 Gramm
11354396 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11344396
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20008.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13534-97-9 | C5H5BrN2 | 173.013 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13534-97-9
Summenformel C5H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 173.013
MDL-Nummer MFCD01646116
InChI-Schlüssel XTHKRYHULUJQHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-6-bromopyridine, 5-amino-2-bromopyridine, 2-bromo-5-aminopyridine, 6-bromo-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 6-bromo, 6-bromo-pyridin-3-ylamine, 6-bromo-3-pyridylamine, 2-bromo-5-amino pyridine, 2-bromopyridin-5-amine, 6-bromopyrid-3-ylamine
PubChem CID 642811
IUPAC-Name 6-Bromopyridin-3-Amin
SMILES C1=CC(=NC=C1N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-bromopyridine
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Menge 5 g
Beilstein 109102
Formelmasse 173.01
Reinheit (%) 97%