Learn More
5-Amino-2-Chlorpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228307
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
56621-90-0
C4H4ClN3
129.55
DZBKIOJXVOECRA-UHFFFAOYSA-N
12215993
2-Chlorpyrimidin-5-Amin
C1=C(C=NC(=N1)Cl)N
56621-90-0
C4H4ClN3
129.55
DZBKIOJXVOECRA-UHFFFAOYSA-N
12215993
2-Chlorpyrimidin-5-Amin
C1=C(C=NC(=N1)Cl)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-chloropyrimidine
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 5-amino-2-chloropyrimidine, 2-chloro-pyrimidin-5-ylamine, 2-chloro-5-aminopyrimidine, 5-pyrimidinamine, 2-chloro, 2-chloropyrimidine-5-ylamine, pubchem6963, acmc-1axfh, 2-chloropyrimidin-5-ylamine, 5-pyrimidinamine,2-chloro, 5-amino-2-chloro pyrimidine
Formelmasse 129.55
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-2-chloropyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.