missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Amino-2-(hydroxymethyl)-benzolboronsäure-hemiester Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7034927
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
117098-93-8
C7H9BClNO2
185.41
MFCD04115645
ZDCBDYGPSUVCOU-UHFFFAOYSA-N
6-aminobenzo c 1,2 oxaborol-1 3h-ol hydrochloride, 6-amino-1-hydroxy-2,1-benzoxaborolane hydrochloride, 5-amino-2-hydroxymethylphenylboronic acid, hcl, dehydrate, 5-amino-2-hydroxymethylphenyl boronic acid, hcl, dehydrate, 6-amino-3h-2,1-benzoxaborol-1-ol hydrochloride, 1-hydroxy-3h-2,1-benzoxaborol-6-amine hydrochloride, 5-amino-2-hydroxymethylphenyl boronic acid, hydrochloride, dehydrate, 6-amino-1-hydroxy-2,1-benzoxaborolane, hcl, 6-amino-2,1-benzoxaborol-1 3h-ol-hydrogen chloride 1/1, 5-amino-2-hydroxymethylphenyl boronicacid, hcl, dehydrate
44118730
1-Hydroxy-3H-2,1-Benzoxaborol-6-Amin;Hydrochlorid
Cl.NC1=CC2=C(COB2O)C=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
117098-93-8
C7H9BClNO2
185.41
MFCD04115645
ZDCBDYGPSUVCOU-UHFFFAOYSA-N
6-aminobenzo c 1,2 oxaborol-1 3h-ol hydrochloride, 6-amino-1-hydroxy-2,1-benzoxaborolane hydrochloride, 5-amino-2-hydroxymethylphenylboronic acid, hcl, dehydrate, 5-amino-2-hydroxymethylphenyl boronic acid, hcl, dehydrate, 6-amino-3h-2,1-benzoxaborol-1-ol hydrochloride, 1-hydroxy-3h-2,1-benzoxaborol-6-amine hydrochloride, 5-amino-2-hydroxymethylphenyl boronic acid, hydrochloride, dehydrate, 6-amino-1-hydroxy-2,1-benzoxaborolane, hcl, 6-amino-2,1-benzoxaborol-1 3h-ol-hydrogen chloride 1/1, 5-amino-2-hydroxymethylphenyl boronicacid, hcl, dehydrate
44118730
1-Hydroxy-3H-2,1-Benzoxaborol-6-Amin;Hydrochlorid
Cl.NC1=CC2=C(COB2O)C=C1

5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester hydrochloride is used as an organic chemical synthesis intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
5-Amin-2-(hydroxymethyl)benzenboronsäurehemiesterhydrochlorid wird als organisches chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester hydrochloride
Schmelzpunkt 300°C
Menge 250 mg
Formelmasse 185.42
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'