Learn More
5-Amino-2-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337549
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11337549 1 g 1 Gramm
11347549 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11337549
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27961.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 33630-94-3 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33630-94-3
Summenformel C5H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 110.12
MDL-Nummer MFCD03427652
InChI-Schlüssel CHYPHWOOCGECMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-hydroxypyridine, 5-aminopyridin-2-ol, 5-aminopyridin-2 1h-one, 3-amino-6-hydroxypyridine, 5-amino-2-pyridone, 5-amino-2-pyridinol, 2-hydroxy-5-aminopyridine, 2 1h-pyridinone, 5-amino, 5-amino-2 1h-pyridone
PubChem CID 818256
IUPAC-Name 5-Amino-1H-Pyridin-2-on
SMILES NC1=CCC(=O)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-hydroxypyridine
Schmelzpunkt ∽180°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 110.12
Reinheit (%) 97%