Learn More
5-Amino-2-methoxypyridin, 90 %, tech., ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 103950250
Weitere Details : CAS : 6628-77-9 Netto-Gewicht : 0.07500kg
Menge 25g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10383422
  • 113.00 € / 25 Gramm
Verfügbar ab
22-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
6628-77-9
124.14
UUVDJIWRSIJEBS-UHFFFAOYSA-N
81121
COC1=NC=C(C=C1)N
C6H8N2O
MFCD00006264
5-amino-2-methoxypyridine, 2-methoxy-5-aminopyridine, 6-methoxy-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 6-methoxy, 2-methoxy-5-amino pyridine, 6-methoxy-pyridin-3-ylamine, pyridine, 5-amino-2-methoxy, 6-methoxy-3-pyridinylamine, 6-methoxy-3-pyridinamine
6-Methoxypyridin-3-Amin
Spezifikation
5-Amino-2-methoxypyridine
>110°C
Glasflasche
85.0°C to 90.0°C (1.0mmHg)
29.0°C to 31.0°C
6628-77-9
100.0
C6H8N2O
MFCD00006264
5-amino-2-methoxypyridine, 2-methoxy-5-aminopyridine, 6-methoxy-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 6-methoxy, 2-methoxy-5-amino pyridine, 6-methoxy-pyridin-3-ylamine, pyridine, 5-amino-2-methoxy, 6-methoxy-3-pyridinylamine, 6-methoxy-3-pyridinamine
UUVDJIWRSIJEBS-UHFFFAOYSA-N
6-Methoxypyridin-3-Amin
81121
Flüssig
Eigenschaften
1.5750g/mL
Authentic
1.575
Braun-Gelb oder Rot
25g
88.0
88% min. (GC)
CH3O(C5H3N)NH2
22,II,408
Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
COC1=NC=C(C=C1)N
124.14
124.14
90%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 5-Amino-2-methoxypyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation