Learn More
5-Amino-2-Methylbenzonitril, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4258750
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50670-64-9
C8H8N2
132.17
YDZVQWCVKXYGIU-UHFFFAOYSA-N
5-amino-2-methylbenzenecarbonitrile, 2-methyl-5-aminobenzonitrile, 4-amino-2-cyanotoluene, 3-cyano-4-methylaniline, 5-amino-2-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 5-amino-2-methyl, 5-amino-o-tolunitrile, acmc-20a01k, aminomethylbenzenecarbonitrile, 3-amino-6-methylbenzonitrile
2735365
5-Amino-2-Methylbenzonitril
CC1=C(C=C(C=C1)N)C#N
50670-64-9
C8H8N2
132.17
YDZVQWCVKXYGIU-UHFFFAOYSA-N
5-amino-2-methylbenzenecarbonitrile, 2-methyl-5-aminobenzonitrile, 4-amino-2-cyanotoluene, 3-cyano-4-methylaniline, 5-amino-2-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 5-amino-2-methyl, 5-amino-o-tolunitrile, acmc-20a01k, aminomethylbenzenecarbonitrile, 3-amino-6-methylbenzonitrile
2735365
5-Amino-2-Methylbenzonitril
CC1=C(C=C(C=C1)N)C#N
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-methylbenzonitrile
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 90.9°C to 91.7°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 132.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-2-methylbenzonitrile, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.