Learn More
5-Amino-2-Methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029911
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3430-14-6
C6H8N2
108.14
MFCD00833389
UENBBJXGCWILBM-UHFFFAOYSA-N
5-amino-2-methylpyridine, 3-amino-6-methylpyridine, 3-amino-6-picoline, 5-amino-2-picoline, 6-methyl-pyridin-3-ylamine, 2-methyl-5-aminopyridine, 6-methylpyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-3-pyridinamine, 6-methyl-3-pyridylamine
243313
6-Methylpyridin-3-Amin
CC1=CC=C(N)C=N1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3430-14-6
C6H8N2
108.14
MFCD00833389
UENBBJXGCWILBM-UHFFFAOYSA-N
5-amino-2-methylpyridine, 3-amino-6-methylpyridine, 3-amino-6-picoline, 5-amino-2-picoline, 6-methyl-pyridin-3-ylamine, 2-methyl-5-aminopyridine, 6-methylpyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-3-pyridinamine, 6-methyl-3-pyridylamine
243313
6-Methylpyridin-3-Amin
CC1=CC=C(N)C=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-methylpyridine
Schmelzpunkt 95°C to 99°C
Geruch Characteristic
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 97%