Learn More
5-Amino-2-phenyl-3(2H)-pyridazinon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Amino-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone |
| CAS | 13589-77-0 |
| Summenformel | C10H9N3O |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H8ClN3O/c11-9-8(12)6-13-14(10(9)15)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,12H2 |
| SMILES | O=C(C=C(N)C=N1)N1C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC-Name | 5-Amino-4-Chlor-2-Phenylpyridazin-3-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 187.2 |
| Formelmasse | 187.0746 |