Learn More
5-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15284298 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15284298 1 g 1 Gramm
15294298 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15284298 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 453510010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 148890-63-5
Summenformel C8H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.17
InChI-Schlüssel GXGYWLOHPYNWFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 5-amino-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 5-amino-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 5-amino, 5-amino-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 3,4-dihydro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazin-5-amine, 5-amino-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 5-amino-2h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroin-3-one
PubChem CID 10797099
IUPAC-Name 5-Amino-4H-1,4-Benzoxazin-3-on
SMILES C1C(=O)NC2=C(C=CC=C2O1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Schmelzpunkt 235.0°C to 241.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 164.17
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.