Learn More
Alfa Aesar™ 5-Amino-3-(4-chlorphenyl)-1H-pyrazol, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H32089.03
Weitere Details : CAS : 78583-81-0 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15464767
  • 38.88 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
21-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
78583-81-0
193.634
XQPBZIITFQHIDI-UHFFFAOYSA-N
2735305
C1=CC(=CC=C1C2=CC(=NN2)N)Cl
C9H8ClN3
MFCD00053046
3-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 3-4-chlorophenyl pyrazole-5-ylamine, pubchem12126
5-(4-Chlorphenyl)-1H-Pyrazol-3-Amin
Spezifikation
5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole
1g
C9H8ClN3
3-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 3-4-chlorophenyl pyrazole-5-ylamine, pubchem12126
C1=CC(=CC=C1C2=CC(=NN2)N)Cl
193.634
193.64
172°C to 174°C
78583-81-0
MFCD00053046
XQPBZIITFQHIDI-UHFFFAOYSA-N
5-(4-Chlorphenyl)-1H-Pyrazol-3-Amin
2735305
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation