Learn More
5-Amino-3-(4-methylphenyl)-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4228327
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
78597-54-3
C10H11N3
173.22
GVPFRVKDBZWRCZ-UHFFFAOYSA-N
5-p-tolyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-4-methylphenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-p-tolyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-4-methylphenyl pyrazole, 3-amino-5-4-methylphenyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-p-tolylpyrazole, 5-4-methylphenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-p-tolyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-4-methylphenyl, 5-4-methylphenyl-2h-pyrazol-3-amine
736768
5-(4-Methylphenyl)-1H-Pyrazol-3-Amin
CC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
78597-54-3
C10H11N3
173.22
GVPFRVKDBZWRCZ-UHFFFAOYSA-N
5-p-tolyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-4-methylphenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-p-tolyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-4-methylphenyl pyrazole, 3-amino-5-4-methylphenyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-p-tolylpyrazole, 5-4-methylphenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-p-tolyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-4-methylphenyl, 5-4-methylphenyl-2h-pyrazol-3-amine
736768
5-(4-Methylphenyl)-1H-Pyrazol-3-Amin
CC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Chemischer Name oder Material 5-Amino-3-(4-methylphenyl)pyrazole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 152.3°C to 153.3°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 173.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-3-(4-methylphenyl)pyrazole, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.