Learn More
5-Amino-3-methylisothiazolhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Amino-3-methylisothiazole Hydrochloride |
| CAS | 52547-00-9 |
| Summenformel | C4 H6 N2 S . Cl H |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H6N2S.ClH/c1-3-2-4(5)7-6-3;/h2H,5H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.Cc1cc(N)sn1 |
| IUPAC-Name | 3-Methyl-1,2-thiazol-5-amin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.63 |
| Formelmasse | 150.0018 |