Learn More
5-Amino-N1-methyl-1H-imidazol-1,4-dicarboxamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049999
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049999 25 mg 25 Milligramm
30051751 100 mg 100 Milligramm
30460405 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30049999 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1480.040025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-Amino-N1-methyl-1H-imidazol-1,4-dicarboxamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide
CAS 188612-53-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C6 H9 N5 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide
InChI-Formel InChI=1S/C6H9N5O2/c1-9-6(13)11-2-10-3(4(11)7)5(8)12/h2H,7H2,1H3,(H2,8,12)(H,9,13)
SMILES O=C(N)C=1N=CN(C(=O)NC)C1N
IUPAC-Name 5-Amino-1-N-methylimidazol-1,4-dicarboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 183.17
Menge 25 mg
Formelmasse 183.0756 g/mol